Learn More
2-Chloro-6-methylthiophenol, 96%
Codice prodotto. 11378465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378465 25 g 25g
11358465 1 g 1g
11368465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378465 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10499.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18858-05-4 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18858-05-4
Formula molecolare C7H7ClS
Molecular Weight (g/mol) 158.643
Numero MDL MFCD00041422
InChI Key WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol
PubChem CID 4130239
IUPAC Name 2-chloro-6-methylbenzenethiol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylthiophenol
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (35 mmHg)
Indice di rifrazione 1.595
Quantità 25 g
Beilstein 1932749
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 158.65
Percent Purity 96%