Learn More
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11489986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489986 5 g 5g
11479986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20938.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57729-79-0 | C7H4ClF3N2O2 | 240.566 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57729-79-0
Formula molecolare C7H4ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.566
Numero MDL MFCD00042153
InChI Key JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2811, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-nitroaniline, 4-amino-3-chloro-5-nitro-benzotrifluoride, 2-chloranyl-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2734081
IUPAC Name 2-chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 63°C to 67°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 240.58
Percent Purity 97%