Learn More
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10061254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10061254 1 g 1g
10122324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10061254 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147750010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6361-22-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6361-22-4
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Numero MDL MFCD00007204
InChI Key RZDOUWDCYULHJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80701
IUPAC Name 2-chloro-6-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 69.0°C to 72.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(NO2)CHO
Quantità 1 g
Beilstein 07,262
Sinonimo 2-nitro-6-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem17009, 2-chloro-6-nitro-benzaldehye, ksc497q1l, 2-chloro-6-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-nitro, rzdouwdcyulhjx-uhfffaoysa, attercop-chm at114429
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.