Learn More
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole, 95%
Codice prodotto. 15417537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417537 1 g 1g
15427537 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35525.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2407-11-6 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2407-11-6
Numero MDL MFCD00022852
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Punto di fusione 185°C to 189°C
Formula molecolare C7H3ClN2O2S
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-6-nitrobenzothiazole, 2-chloro-6-nitrobenzo d thiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-nitro, 2-chloro-6-nitrobenzo thiazole, 6-nitro-2-chlorobenzothiazole, pubchem21727, 6-nitro-2-chlorbenzothiazol, 2-chloro-6-nitrobenzthiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazol
InChI Key KUCSJGBXJBQHNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC(=N2)Cl
IUPAC Name 2-chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
Molecular Weight (g/mol) 214.62
PubChem CID 75476
Peso formulazione 214.63
Percent Purity 95%