Learn More
2-Chloro-6-phenoxybenzylamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702683 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10232882 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702683 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD11381CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175136-89-7
Formula molecolare C13H12ClNO
Molecular Weight (g/mol) 233.70
Numero MDL MFCD00052915
InChI Key SNTOZVXKDWQFEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, 1-2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, rarechem al bw 1398, d0x2jg, 2-chloro-6-phenoxy-benzylamine, 2-aminomethyl-3-chlorodiphenylether, 6-chloro-2-phenoxyphenyl methylamine, 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 95+%, benzenemethanamine,2-chloro-6-phenoxy
PubChem CID 2777206
SMILES NCC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name (2-chloro-6-phenoxyphenyl)methanamine
Peso formulazione 233.7
Percent Purity 95%