Learn More
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine, 98%
Codice prodotto. 15422749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15422749 1 g 1g
15432749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15422749 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66418.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 230.90 g/mol
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
Solubility
Soluble in 10 mg/ml ethanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1929-82-4
Formula molecolare C6H3Cl4N
Molecular Weight (g/mol) 230.90
Numero MDL MFCD00072500
InChI Key DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-trichloromethyl pyridine, nitrapyrin, n-serve, pyridine, 2-chloro-6-trichloromethyl, dowco-163, n-serve nitrogen stabilizer, caswell no. 217, nitrapyrine iso-french, unii-8pce86u01w, nitrapyrin ansi:bsi:iso
PubChem CID 16004
ChEBI CHEBI:81935
IUPAC Name 2-chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
SMILES ClC1=CC=CC(=N1)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Punto di fusione 60°C to 65°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1618997
Informazioni di solubilità Soluble in 10mg/ml ethanol.
Peso formulazione 230.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrapyrin