Learn More
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11455367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455367 25 g 25g
11445367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22714.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 433-94-3 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 433-94-3
Formula molecolare C7H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Numero MDL MFCD00272565
InChI Key OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 2756384
IUPAC Name 2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densità 1.42
Punti di ebollizione 39°C to 40°C (0.1 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 195.57
Percent Purity 97%