Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H30490.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2376-00-3 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15443947
  • 31.24€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
2376-00-3
224.563
OHWGZCNPFKBCDJ-UHFFFAOYSA-N
11127965
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
C8H4ClF3O2
MFCD06208254
2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloro-6-trifluoromethyl be, intermediates-zcf02636, 2-trifluoromethyl-6-chlorobenzoic acid, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Specifica
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
1g
C8H4ClF3O2
2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloro-6-trifluoromethyl be, intermediates-zcf02636, 2-trifluoromethyl-6-chlorobenzoic acid, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
224.563
224.57
123°C to 125°C
2376-00-3
MFCD06208254
OHWGZCNPFKBCDJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
11127965
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati