missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 15425437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15425437 1 g 1g
15435437 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15425437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32685.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 97892-67-6
Formula molecolare C11H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 207.657
Numero MDL MFCD00711757
InChI Key SMJPQHMCVFWKMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-7-methoxy-4-methyl-quinoline, enamine_005386, 2-chloranyl-7-methoxy-4-methyl-quinoline
PubChem CID 732214
IUPAC Name 2-chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
SMILES CC1=CC(=NC2=C1C=CC(=C2)OC)Cl

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Punto di fusione 111°C to 113°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.66
Percent Purity 97%

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.