Learn More
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Codice prodotto. 30364251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364251 5 g 5g
30354551 1 g -
30349723 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5856085G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1013916-37-4
Formula molecolare C13H14ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 263.72
Sinonimo 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC Name 2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H14ClN3O/c1-8-6-11(18)17(9-4-2-3-5-9)12-10(8)7-15-13(14)16-12/h6-7,9H,2-5H2,1H3