Learn More
2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine (>90%), TRC
Codice prodotto. 30363168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363168 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363168 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36886025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-9-methyl-6-(benzylamino)purine
CAS 101622-53-1
Formula molecolare C13H12ClN5
Quantità 25 mg
Sinonimo 6-(Benzylamino)-2-chloro-9-methylpurine, 2-Chloro-6-benzylamino-9-methylpurine, 2-Chloro-9-methyl-N-(phenylmethyl)-9H-purin-6-amine
InChI Formula InChI=1S/C13H12ClN5/c1-19-8-16-10-11(17-13(14)18-12(10)19)15-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,15,17,18)
SMILES CCc1ccc(cc1)OCC2OC2
IUPAC Name N-benzyl-2-chloro-9-methylpurin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 273.72