Learn More
2-Chloro-beta-nitrostyrene, 98%
Codice prodotto. 11442677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11442677 5 g 5g
11452677 25 g 25g
11462677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11442677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14882.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3156-34-1 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3156-34-1
Formula molecolare C8H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 183.591
Numero MDL MFCD00024820
InChI Key QHKJTRDWAZGBLR-AATRIKPKSA-N
Sinonimo 1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 2-chloro-omega-nitrostyrene, 2-chloro-b-nitrostyrene, e-1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 1-chloro-2-e-2-nitrovinyl benzene, trans-2-chloro-beta-nitrostyrene, 2-chloro-beta-nitrostyrene, styrene, o-chloro-.beta.-nitro, benzene,1-chloro-2-2-nitroethenyl, 1-chloro-2-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5369313
IUPAC Name 1-chloro-2-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=C[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-beta-nitrostyrene
Punto di fusione 46°C to 49°C
Quantità 5 g
Beilstein 2328095
Peso formulazione 183.6
Percent Purity 98%