Learn More
2-Chloro-L-phenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30358261
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358261 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358261 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC350385100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-L-phenylalanine
CAS 103616-89-3
Formula molecolare C9H10ClNO2
Quantità 100 mg
Sinonimo L-2-Chlorophenylalanine, L-o-Chlorophenylalanine, o-Chloro-L-phenylalanine
InChI Formula InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 199.63
Peso formulazione 199.04