Learn More
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228503
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
1131-01-7
C10H12ClNO
197.66
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
70798
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
1131-01-7
C10H12ClNO
197.66
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
70798
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-(2, 6-dimethylphenyl)acetamide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 143.0°C to 148.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2C6H3NHC(=O)CH2Cl
Quantità 10 g
Beilstein 12,III,2464
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 197.66
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.