Learn More
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30008853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
10 g
Dimensione della confezione:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008853 500 mg 500mg
30008394 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008853 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC365260500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87864-14-0
Formula molecolare C16 H20 Cl N3 O
Molecular Weight (g/mol) 305.8
Sinonimo 4-Quinolinecarboxamide, 2-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, Cinchoninamide, 2-chloro-N-(2-diethylaminoethyl)- (6CI)
IUPAC Name 2-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)nc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21)
Peso formulazione 305.1295