Learn More
2-Chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15498705
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15498705
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33934.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304685-87-8
Formula molecolare C10H9ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 240.705
Numero MDL MFCD00454946
InChI Key IFPYPHZLEFBRSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3568544
IUPAC Name 2-chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide
SMILES C1CC2=C(C1)SC(=C2C#N)NC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide
Punto di fusione 201°C to 202°C
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl-acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl acetamide, acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl, n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-2-yl chloroacetamide, 2-chloro-n-3-cyano 4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-d thiophen-2-yl acetamide, acetamide,2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl
Peso formulazione 240.71
Percent Purity 96%