Learn More
2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30052473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052473 25 mg 25mg
30050229 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052473 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0023.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
CAS 6021-21-2
Nomi componenti o analita 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H13 Cl2 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Diazepam Imp. B (EP), 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-methylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 322.19
Quantità 25 mg
Peso formulazione 321.0323 g/mol