Learn More
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30359080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359080 5 g -
30350533 2.5 g 2.50g
30355504 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30359080 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC6701505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2832-19-1
Formula molecolare C3H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 123.54
Sinonimo Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloracetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloroacetamide, N-(Hydroxymethyl)chloroacetamide, N-Methylol-2-chloroacetamide, N-Methylol-alpha-chloracetamide, N-Methylol-alpha-chloroacetamide, N-Methylolchloracetamide, N-Methylolchloroacetamide, NSC 9963, alpha-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
IUPAC Name 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
SMILES OCNC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Peso formulazione 123.0087