missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2689989
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
67442-07-3
MFCD00134232
SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide
2734716
2-chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
CN(C(=O)CCl)OC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
67442-07-3
MFCD00134232
SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide
2734716
2-chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
CN(C(=O)CCl)OC

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37.0°C to 42.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 94.0°C to 95.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C4H8ClNO2
Formula lineare ClCH2CON(OCH3)CH3
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 137.56
Peso formulazione 137.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'