Learn More
2-Chloro-N-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15433468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433468 250 mg 250mg
15423468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15433468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56910.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3400-31-5
Formula molecolare C8H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 169.608
Numero MDL MFCD00032667
InChI Key ITXNDDPDABTCBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-methyl-benzamide, benzamide, 2-chloro-n-methyl, n-methyl-o-chlorbenzamid, 2-chlorophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 347959
IUPAC Name 2-chloro-N-methylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-methylbenzamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.61
Percent Purity 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.