Learn More
2-chloro-N,N-dimethylacetamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10027899
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
2675-89-0
C4H8ClNO
121.57
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
75886
2-chloro-N,N-dimethylacetamide
CN(C)C(=O)CCl
2675-89-0
C4H8ClNO
121.57
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
75886
2-chloro-N,N-dimethylacetamide
CN(C)C(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15°C to 16°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1820g/mL
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClCH2CON(CH3)2
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.182
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Peso formulazione 121.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.