Learn More
2-chloro-N,N-dimethylacetamide, 97%
Codice prodotto. 10422010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10422010 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10027899 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10422010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2675-89-0
Formula molecolare C4H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 121.57
InChI Key XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
PubChem CID 75886
IUPAC Name 2-chloro-N,N-dimethylacetamide
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15°C to 16°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1820g/mL
Punti di ebollizione 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CON(CH3)2
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.182
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Peso formulazione 121.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.