Learn More
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30349234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349234 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349234 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36570550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
CAS 2675-89-0
Formula molecolare C4H8ClNO
Quantità 50 g
Sinonimo 2-Chloro-N,N’-dimethylacetamide, 2-Chlorodimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, N,N-Dimethyl-alpha-chloroacetamide, N,N-Dimethylchloroacetamide, NSC 1193, alpha-Chloro-N,N-dimethylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
SMILES CN(C)C(=O)CCl
IUPAC Name 2-chloro-N,N-dimethylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 121.57
Peso formulazione 121.0294