Learn More
2-Chloro-N,N-dimethylethylamine-d6 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30353751
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30353751 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30353751 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36581210MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine dimethyl-d6 hydrochloride
CAS 97941-91-8
Formula molecolare C4 2H6 H4 Cl N . Cl H
Quantità 10 mg
Sinonimo Ethanamine, 2-chloro-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanamine, 2-chloro-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), 2-Chloro-N,N-dimethyl-d6-ethylamine HCl, 2-Chloro-N,N-di(methyl-d3)ethanamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCl)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 2-chloro-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 150.08
Peso formulazione 149.0645