Learn More
2-Chloro-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15426008
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15426008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59623.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6833-13-2
Formula molecolare C13H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 231.68
Numero MDL MFCD00016336
InChI Key AXQVIWHAEYLGLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzanilide, o-chlorobenzanilide, 2-chlorobenzoanilide, benzamide, 2-chloro-n-phenyl, 2-chlorobenzoic acid anilide, benzanilide, 2-chloro, n-phenyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-phenyl benzamide, 2-chloro-n-phenyl-benzamide, 2-chlorophenyl-n-benzamide
PubChem CID 23265
IUPAC Name 2-chloro-N-phenylbenzamide
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-phenylbenzamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 231.68
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid