Learn More
2-Chloro Phenothiazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| CAS | 92-39-7 |
| Formula molecolare | C12 H8 Cl N S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC Name | 2-chloro-10H-phenothiazine |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.72 |
| Peso formulazione | 233.0066 |