Learn More
2-Chloroacetamide, 98+%
Descrizione
2-Chloroacetamide is used as surface-active agent in home laundry, cleaning products & household formulated cleaners, other industrial uses, petroleum production, polymer processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chloroacetamide is used as surface-active agent in home laundry, cleaning products & household formulated cleaners, other industrial uses, petroleum production, polymer processing.
Solubility
Soluble in water(90g/L).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloroacetamide |
| Punto di fusione | 116°C to 119°C |
| Punti di ebollizione | 220°C (decomposition) |
| Punto d'infiammabilità | 170°C (338°F) |
| Odore | Weak |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN2811 |
| Beilstein | 878191 |
| Indice di Merck | 14,2110 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water(90g/L). |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Chloroacetamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroacetamide