Learn More
2-Chloroacetamide, 98%
Codice prodotto. 10071660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071660 5 g Bottiglia in vetro 5g
10021580 500 g Plastic bottle 500g
10477730 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10071660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148410050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-07-2
Formula molecolare C2H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 93.51
Numero MDL MFCD00008027
InChI Key VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC Name 2-chloroacetamide
SMILES NC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroacetamide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 116.0°C to 120.0°C
Colore White
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 224.5°C
Punto d'infiammabilità 170°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CONH2
Quantità 5 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Indice di Merck 15, 2110
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 93.51
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloroacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico