Learn More
2-Chloroacetamide, Mikromol™
Descrizione
2-Chloroacetamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloroacetamide |
| CAS | 79-07-2 |
| Nomi componenti o analita | 2-Chloroacetamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C2 H4 Cl N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Chloroacetamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5) |
| SMILES | NC(=O)CCl |
| IUPAC Name | 2-chloroacetamide |
| Vedi altri risultati |