Learn More
2-Chloroacetamide, TRC
Codice prodotto. 30137281
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137281 10 g 10g
30133677 50 g 50g
30003471 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137281 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC35350010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-07-2
Formula molecolare C2 H4 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 93.51
Sinonimo Acetamide, α-chloro- (4CI), 2-Chloroacetamide, Chloracetamide, Chloroacetamide, KM 101, KM 101 (fungicide), Mergal AF, Microcide, NSC 54286, NSC 8408, α-Chloroacetamide
IUPAC Name 2-chloroacetamide
SMILES NC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroacetamide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Peso formulazione 92.9981