Learn More
2'-Chloroacetanilide, 98+%
Codice prodotto. 11417736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417736 100 g 100g
11407736 25 g 25g
11427736 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11417736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14711.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 533-17-5 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-17-5
Formula molecolare C8H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 169.61
Numero MDL MFCD00045169
InChI Key KNVQTRVKSOEHPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-chloroacetanilide, n-2-chlorophenyl acetamide, o-chloroacetanilide, acetamide, n-2-chlorophenyl, 2'-chloro acetanilide, acetanilide, 2'-chloro, unii-20c42pa69y, a-chloroacetanilide, acetic acid, amide, n-2-chlorophenyl, acmc-209l5z
PubChem CID 10777
ChEBI CHEBI:35087
IUPAC Name N-(2-chlorophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloroacetanilide
Punto di fusione 86°C to 88°C
Quantità 100 g
Beilstein 2086967
Indice di Merck 14,2111
Peso formulazione 169.61
Percent Purity ≥98%