Learn More
2'-Chloroacetanilide, Mikromol™
Descrizione
2'-Chloroacetanilide, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Chloroacetanilide |
| CAS | 533-17-5 |
| Nomi componenti o analita | 2'-Chloroacetanilide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H8 Cl N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Acetanilide, 2'-chloro- (8CI), Acetanilide, o-chloro- (3CI), 2'-Chloroacetanilide, N-(2-Chlorophenyl)acetamide, NSC 40562, NSC 8455, o-Chloroacetanilide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1Cl |
| Vedi altri risultati |