Learn More
Alfa Aesar™ 2'-Chloroacetoacetanilide, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A18674.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 93-70-9 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 11402968
  • 45.01€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
93-70-9
211.645
BFVHBHKMLIBQNN-UHFFFAOYSA-N
7156
CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
C10H10ClNO2
MFCD00018224
2'-chloroacetoacetanilide, n-2-chlorophenyl-3-oxobutanamide, aaoc, o-chloroacetoacetanilide, acetoacet-o-chloroanilide, butanamide, n-2-chlorophenyl-3-oxo, acetoacet-o-chloranilide, o-acetoacetochloroanilide, n-acetoacetyl-2-chloroaniline, acetoacetyl-o-chloroanilide
N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
Specifica
2'-Chloroacetoacetanilide
25g
C10H10ClNO2
2'-chloroacetoacetanilide, n-2-chlorophenyl-3-oxobutanamide, aaoc, o-chloroacetoacetanilide, acetoacet-o-chloroanilide, butanamide, n-2-chlorophenyl-3-oxo, acetoacet-o-chloranilide, o-acetoacetochloroanilide, n-acetoacetyl-2-chloroaniline, acetoacetyl-o-chloroanilide
CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
211.645
211.65
104°C to 106°C
93-70-9
MFCD00018224
BFVHBHKMLIBQNN-UHFFFAOYSA-N
N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
7156
98%
Videos
SDS Documenti