Learn More
2'-Chloroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10397880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10397880 100 g Bottiglia in vetro 100g
10062410 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10397880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179771000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2142-68-9
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.6
Numero MDL MFCD00000560
InChI Key ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
IUPAC Name 1-(2-chlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloroacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Amber to Yellow
Densità 1.1880g/mL
Punti di ebollizione 228.0°C to 229.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.5450
Quantità 100 g
Beilstein 07, I, 151
Gravità specifica 1.188
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid