Learn More
2'-Chloroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11452268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452268 250 g 250g
11442268 50 g 50g
11432268 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15232.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2142-68-9
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.593
Numero MDL MFCD00000560
InChI Key ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
IUPAC Name 1-(2-chlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloroacetophenone
Densità 1.189
Punti di ebollizione 228°C to 229°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.5435
Quantità 250 g
Numero UN UN3416
Beilstein 1858916
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 98%