Learn More
2'-Chloroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30350019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350019 25 g 25g
30349098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30350019 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36381525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2142-68-9
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Sinonimo 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, 2-Acetylphenyl Chloride, 2-Chloro-1-acetylbenzene, 2-Chlorophenyl Methyl Ketone, NSC 405474, o-Chloroacetophenone
IUPAC Name 1-(2-chlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloroacetophenone
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Peso formulazione 154.0185