Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Chloroaniline |
| Punto di fusione | -3°C |
| CAS min. % | 98.0 |
| Colore | Yellow to Brown |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.2100g/mL |
| Quantità | 5 L |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Forma fisica | Liquido |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Chloroaniline
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.