Learn More
2-Chloroaniline, 98+%
Codice prodotto. 11492408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492408 500 g 500g
11402418 2500 g 2500g
11412418 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15758.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
2-Chloroaniline used as petroleum solvents. It is used in biological studies to evaluate the mutagenicity and carcinogenicity of Salmonella typhimurium. Used as a Intermediates for dyestuff, pigment and specialty chemicals. 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloroaniline used as petroleum solvents. It is used in biological studies to evaluate the mutagenicity and carcinogenicity of Salmonella typhimurium. Used as a Intermediates for dyestuff, pigment and specialty chemicals. 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
Solubility
Miscible with alcohol, ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Notes
Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-51-2
Formula molecolare C6H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 127.571
Numero MDL MFCD00007656
InChI Key AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
IUPAC Name 2-chloroaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroaniline
Punto di fusione -3°C
Densità 1.213
Quantità 500 g
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.588
Numero UN UN2019
Beilstein 606077
Indice di Merck 14,2118
Punti di ebollizione 207°C to 209°C
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Peso formulazione 127.57
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroaniline