Learn More
2-Chloroaniline, TRC
Codice prodotto. 30353227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
150mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30353227 150 mL 150mL
30360824 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30353227 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC364370150ML
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-51-2
Formula molecolare C6 H6 Cl N
Molecular Weight (g/mol) 127.57
Sinonimo Aniline, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzenamine, 1-Amino-2-chlorobenzene, 2-Amino-1-chlorobenzene, 2-Chloroaniline, 2-Chlorophenylamine, Fast Yellow GC Base, NSC 6183, o-Aminochlorobenzene, o-Chloroaniline
IUPAC Name 2-chloroaniline
SMILES Nc1ccccc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroaniline
Quantità 150 mL
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Peso formulazione 127.0189