Learn More
2-Chlorobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11455573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455573 250 g 250g
11319649 10 g 10g
11445573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11455573 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13488.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
2-Chlorobenzaldehyde has been used in generation of small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and thioureas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chlorobenzaldehyde has been used in generation of small focused library of diversely functionalized dihydropyrimidine derivatives via one-pot three-component Biginelli cyclocondensation of β-ketoesters, aldehydes and thioureas
Solubility
Soluble in water (1.8g/L), alcohol, ether, benzene, and acetone.
Notes
Air Sensitive. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-98-5
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.566
Numero MDL MFCD00003304
InChI Key FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
PubChem CID 6996
IUPAC Name 2-chlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzaldehyde
Punto di fusione 10°C to 12°C
Densità 1.249
pH 2.9
Punti di ebollizione 212°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5675
Quantità 250 g
Numero UN UN3265
Beilstein 385877
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (1.8g/L),alcohol,ether,benzene,and acetone.
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzaldehyde