Learn More
2-Chlorobenzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 30051068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051068 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051068 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0383.160500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chlorobenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzaldehyde
CAS 89-98-5
Nomi componenti o analita 2-Chlorobenzaldehyde
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C7 H5 Cl O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
SMILES Clc1ccccc1C=O
IUPAC Name 2-chlorobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 140.567
Quantità 500 mg
Peso formulazione 140.0029 g/mol