Learn More
2-Chlorobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 89-98-5 |
| Formula molecolare | C7 H5 Cl O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccccc1C=O |
| IUPAC Name | 2-chlorobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.567 |
| Peso formulazione | 140.0029 |