Learn More
2-Chlorobenzenesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11387216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387216 5 g 5g
11377216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09082.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6961-82-6 | C6H6ClNO2S | 191.629 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6961-82-6
Formula molecolare C6H6ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 191.629
Numero MDL MFCD00051974
InChI Key JCCBZCMSYUSCFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chlorobenzenesulfonamide, 2-chlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-chloro, unii-4bt2i28a0c, benzenesulfonamide, o-chloro, 2-chlorobenzenesulphonamide, 2-chloro-benzenesulfonamide, chlorobenzenesulfonamide, o-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, chloro
PubChem CID 81410
IUPAC Name 2-chlorobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzenesulfonamide
Punto di fusione 189°C to 191°C
Quantità 5 g
Beilstein 2937540
Peso formulazione 191.64
Percent Purity 98%