Learn More
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11467966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467966 25 g 25g
11457966 5 g 5g
11477966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467966 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14054.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-23-9
Formula molecolare C6H4Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD00051520
InChI Key KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
IUPAC Name 2-chlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 26°C to 28°C
Densità 1.548
Punti di ebollizione 150°C to 152°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 140°C (284°F)
Indice di rifrazione 1.576
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 974321
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It reacts with water.
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 98%