Learn More
2-Chlorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10123690
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
118-91-2
C7H5ClO2
156.57
MFCD00002412
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
8374
CHEBI:30793
2-chlorobenzoic acid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
118-91-2
C7H5ClO2
156.57
MFCD00002412
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
8374
CHEBI:30793
2-chlorobenzoic acid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139.0°C to 143.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 285.0°C
Punto d'infiammabilità 173°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClC6H4CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, 334
Indice di Merck 15, 2125
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.