Learn More
2-Chlorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10091980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10091980 100 g Plastic bottle 100g
10123690 5 g Glass Bottle 5g
10002000 500 g Plastic bottle 500g
10657314 2 kg Plastic bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10091980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159241000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 118-91-2 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-91-2
Formula molecolare C7H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Numero MDL MFCD00002412
InChI Key IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
IUPAC Name 2-chlorobenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139.0°C to 143.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 285.0°C
Punto d'infiammabilità 173°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClC6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 334
Indice di Merck 15, 2125
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.