Learn More
2-Chlorobenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17943626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17943626 100 mg 100mg
17903096 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17943626 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0217.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chlorobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzoic acid
CAS 118-91-2
Nomi componenti o analita 2-Chlorobenzoic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 Cl O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Mefenamic Acid Imp. C (EP), Mesalazine Imp. L (EP), 2-Chlorobenzoic Acid, Mefenamic Acid Impurity C, Mesalazine Impurity L, Tolfenamic Acid Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC Name 2-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Quantità 100 mg
Peso formulazione 155.9978 g/mol