Learn More
2-Chlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30005118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005118 100 g 100g
17962775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30005118 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC364640100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-91-2
Formula molecolare C7 H5 Cl O2
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Sinonimo Benzoic acid, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzoic acid, 2-CBA, NSC 15042, NSC 32737, o-Chlorobenzoic acid
IUPAC Name 2-chlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzoic acid
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Peso formulazione 155.9978