Learn More
2-Chlorobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11494417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494417 50 g 50g
11404427 250 g 250g
11484417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494417 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20451.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.566 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-32-5
Formula molecolare C7H4ClN
Molecular Weight (g/mol) 137.566
Numero MDL MFCD00001779
InChI Key NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
IUPAC Name 2-chlorobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzonitrile
Punto di fusione 43°C to 46°C
Quantità 50 g
Odore Almond-like
Numero UN UN3439
Beilstein 1363916
Punti di ebollizione 232°C
Peso formulazione 137.57
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzonitrile