Learn More
2-Chlorobenzonitrile, 99%
Codice prodotto. 10416910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10416910 250 g 250g
10550171 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10416910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108672500
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-32-5
Formula molecolare C7H4ClN
Molecular Weight (g/mol) 137.57
Numero MDL MFCD00001779
InChI Key NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
IUPAC Name 2-chlorobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzonitrile
Punto di fusione 43°C to 46°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Solid
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare ClC6H4CN
Beilstein 09, 336
Punti di ebollizione 232°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 137.57
Percent Purity 99%